missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC36A4 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18190690 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18190690 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18190690 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298630FR

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC36A4 Polyclonal specifically detects SLC36A4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC36A4
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 680
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias proton/amino acid transporter 4, solute carrier family 36 (proton/amino acid symporter), member 4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC36A4 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Signaling, metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 120103
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.