missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC25A22 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18130602 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18130602 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18130602 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP220388

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC25A22 Polyclonal specifically detects SLC25A22 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC25A22
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000
Zusammensetzung 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gen-Zugriffsnummer Q9H936
Gen-Alias EIEE3mitochondrial glutamate carrier 1, FLJ13044, GC1GC-1, Glutamate/H(+) symporter 1, NET44, solute carrier family 25 (mitochondrial carrier: glutamate), member 22, Solute carrier family 25 member 22
Gensymbole SLC25A22
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human SLC25A22. The exact sequence is proprietary.
Molekulargewicht des Antigens 34 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79751
Testspezifität Human, Mouse. Species reactivity based on sequence identity: Bovine (92%).
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.