Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human SLC15A3. Source: E.coli Amino Acid Sequence: QSTYVLQGLHLHIPNIFPANPANISVALRAQGSSYTIPE The SLC15A3 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The SLC15A3 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 51296 |
| Produktlinie | Novus |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | SLC15A3 Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | FLJ26631, hPTR3, OCTP, Osteoclast transporter, Peptide transporter 3, Peptide/histidine transporter 2, PHT2PTR3, solute carrier family 15 member 3, solute carrier family 15, member 3 |
| Gensymbol | SLC15A3 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.