missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIRPB2 Antibody (1008709) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30167370 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30167370 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30167370 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB9998JF585

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SIRPB2 Monoclonal antibody specifically detects SIRPB2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SIRPB2
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 1008709
Konjugat Janelia Fluor 585
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias dJ776F14.2, Protein Tyrosine Phosphatase Non-Receptor Type Substrate 1-Like 3, Protein Tyrosine Phosphatase Non-Receptor Type Substrate Protein, Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 1-Like, Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type Substrate 1-Like 3, PTPN1L, PTPNS1L3, Signal-Regulatory Protein Beta 2, Signal-Regulatory Protein Beta-2, SIRP-beta-2, SIRPG
Wirtsspezies Mouse
Immunogen HEK293 human embryonic kidney cell line, HEK293 derived human SIRP beta 2, Gln33-Gly287, Accession # Q5JXA9
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 284759
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.