Learn More
Simian Immunodeficiency Virus gp120 Antibody [Alexa Fluor™ 350] - (isolate F236), Novus Biologicals™
Código de producto. 30281586 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
30281586 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30281586 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343772AF350
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rabbit Polyclonal Antibody
Simian Immunodeficiency Virus gp120 Polyclonal antibody specifically detects Simian Immunodeficiency Virus gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antigen Simian Immunodeficiency Virus gp120
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 350
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Simian Immunodeficiency Virus gp120 (isolate F236) (RefSeq#: CAA32487.1; Gln24-Arg531)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.