Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Säulenverbinder
Gewährleistet eine einfache, leckagefreie Installation von Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 073230
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Verhindert Lecks
- Keine Kontamination
- Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
- Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
SilTite Muttern für Thermo Scientific | |
Säulen-Konnektoren | |
Installation für Kapillarsäulen |