Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Säulenverbinder
Gewährleistet eine einfache, leckagefreie Installation von Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen.
73.05 CHF - 129.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Installation für Kapillarsäulen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
15258923
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan Scientific and Medical™
073273
SilTite Kit 1/32 Zoll-Säule für Agilent
129.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15288913
View Documents Promotion Details
Trajan Scientific and Medical™
073223
SilTite Kit 1/16 in. Säule für PerkinElmer
73.05 CHF
10 Stück
View alternative products
Save Up to 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
15248923
View Documents Promotion Details
Trajan Scientific and Medical™
073233
SilTite Muttern für Shimadzu
113.00 CHF
5 Stück
View alternative products
Save Up to 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
15238923
View Documents Promotion Details
Trajan Scientific and Medical™
073230
SilTite Muttern für Thermo Scientific
113.00 CHF
5 Stück
View alternative products
Save Up to 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
15278913
View Documents Promotion Details
Trajan Scientific and Medical™
073219
SilTite Kit 1/32 in. Säule für PerkinElmer
73.05 CHF
10 Stück
View alternative products
Save Up to 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Verhindert Lecks
  • Keine Kontamination
  • Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
  • Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Specifications
Specifications
Installation für Kapillarsäulen