Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Säulenanschluss-Kit
Gewährleistet eine einfache, leckagefreie Installation von Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 073205
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15268913
  • 127.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verhindert Lecks
  • Keine Kontamination
  • Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
  • Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Spezifikation
Säule mit 0.32 mm ID
SilTite Kit 0.32 mm Innendurchmesser für Shimadzu
10 Ferrulen, 2 Muttern