Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Säulenanschluss-Kit
Gewährleistet eine einfache, leckagefreie Installation von Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen.
127.00 CHF
Spezifikation
Enthält 10 Ferrulen, 2 Muttern
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15248913
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan Scientific and Medical™
073203
1/16 Zoll-Säule
127.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15268913
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan Scientific and Medical™
073205
Säule mit 0.32 mm ID
127.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verhindert Lecks
  • Keine Kontamination
  • Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
  • Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Spezifikation
10 Ferrulen, 2 Muttern