Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Säulenanschluss-Kit
Gewährleistet eine einfache, leckagefreie Installation von Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 073203
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Verhindert Lecks
- Keine Kontamination
- Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
- Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
1/16 Zoll-Säule | |
SilTite Kit 1/16 in. Säule für PerkinElmer | |
10 Ferrulen, 2 Muttern |