Learn More
Ismatec™ Verlängerungsschlauch aus Silikon-Peroxid
Weichwandige Silikonperoxidschläuche für biologische Anwendungen. Der Ismatec™ Verlängerungsschlauch aus Silikon-Peroxid ist für Schläuche mit 2 und 3 Stoppern vorgesehen.
Marke: Ismatec™ SC0453
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Für biologische Anwendungen.
- Autoklavierbar.
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Exzellente biologische Kompatibilität
- Hervorragende physische Kompressionsfähigkeit.
- Nicht anfällig für Schimmel.
- Nicht toxisch.
- Wasserdicht und beständig gegen Ozon, Strahlung und Sonnenlicht.
- Beständig gegen Pilze.
- Geruchsneutral
- Nicht empfohlen für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, Säuren oder verdünntes Natriumhydroxid.
- Relativ hohe Gasdurchlässigkeit.
- Anwendungen
- Säuren: Eingeschränkt
- Alkalische Lösungen: Nicht empfohlen
- Lösungsmittel: Nicht empfohlen
- Druck: Nicht empfohlen
- Vakuum: Gut.
- Viskose Medien: Gut
- Sterile Medien: Ausreichend
- Konform mit: US Pharmacopoea XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR175.300
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C.
- Strahlung: Bestrahlung bis zu 2.5 mrad.
- Gas: Es wird nicht empfohlen, mit Ethylenoxid zu sterilisieren.
Spezifikation
Verlängerungsschläuche | |
Ja | |
15 m; | |
−51 °C | |
1.30 mm Innendurchm. | |
Nicht empfohlen für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, Säuren oder verdünntes Natriumhydroxid. Relativ hohe Gasdurchlässigkeit. | |
Gut |
US Pharmacopoea XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR, Teil 177.2600 | |
Silikonperoxid | |
Biologische Anwendungen | |
1 Spule | |
CO2 25147, O2 4715, N2 2284 | |
Durchsichtig | |
238 °C |