Learn More
Ismatec™ Verlängerungsschlauch aus Silikon-Peroxid
Weichwandige Silikonperoxidschläuche für biologische Anwendungen. Der Ismatec™ Verlängerungsschlauch aus Silikon-Peroxid ist für Schläuche mit 2 und 3 Stoppern vorgesehen.
157.00 CHF - 174.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Verlängerungsschläuche |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | US Pharmacopoea XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR, Teil 177.2600 |
Autoklavierbar | Ja |
Material | Silikonperoxid |
Gesamtlänge (metrisch) | 15 m; |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10052932
|
Ismatec™
SC0448 |
0.64 mm Innendurchm. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10134452
|
Ismatec™
SC0453 |
1.30 mm Innendurchm. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Description
- Für biologische Anwendungen.
- Autoklavierbar.
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Exzellente biologische Kompatibilität
- Hervorragende physische Kompressionsfähigkeit.
- Nicht anfällig für Schimmel.
- Nicht toxisch.
- Wasserdicht und beständig gegen Ozon, Strahlung und Sonnenlicht.
- Beständig gegen Pilze.
- Geruchsneutral
- Nicht empfohlen für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, Säuren oder verdünntes Natriumhydroxid.
- Relativ hohe Gasdurchlässigkeit.
- Anwendungen
- Säuren: Eingeschränkt
- Alkalische Lösungen: Nicht empfohlen
- Lösungsmittel: Nicht empfohlen
- Druck: Nicht empfohlen
- Vakuum: Gut.
- Viskose Medien: Gut
- Sterile Medien: Ausreichend
- Konform mit: US Pharmacopoea XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR175.300
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C.
- Strahlung: Bestrahlung bis zu 2.5 mrad.
- Gas: Es wird nicht empfohlen, mit Ethylenoxid zu sterilisieren.
Specifications
Verlängerungsschläuche | |
Ja | |
15 m; | |
−51 °C | |
CO2 25147, O2 4715, N2 2284 | |
Durchsichtig | |
238 °C |
US Pharmacopoea XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR, Teil 177.2600 | |
Silikonperoxid | |
Biologische Anwendungen | |
1 Spule | |
Nicht empfohlen für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, Säuren oder verdünntes Natriumhydroxid. Relativ hohe Gasdurchlässigkeit. | |
Gut |