Learn More
Gilson™ Verlängerungsschläuche aus Silikon
Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen
Marke: Gilson™ F1825133
145.35 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Silikon
Spezifikation
Verlängerungsschläuche | |
2 mm | |
300 cm | |
Biologisch | |
21 ml/min | |
Durchscheinend |
Ja | |
Silikon-Elastomer | |
Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen | |
Je 1 | |
Hoch | |
230 °C |