Learn More
Gilson™ Verlängerungsschläuche aus Silikon
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Flussrate:
21 ml/min
3.2 ml/min
7 ml/min
Packungsgröße:
3 Meter
Beschreibung
- Silikon
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.6 mm |
| Material | Silikon-Elastomer |
| Gesamtlänge (metrisch) | 300 cm |
| Zur Verwendung mit | Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Biologisch |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Flussrate | 3.2 ml/min |
| Gasdurchlässigkeit | Hoch |
| Farbe | Durchscheinend |
| Mehr anzeigen |