Learn More
Kieselgel 36 bis 200 μm, 60 Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Für Chromatographie; chemische Synthese
Marke: MP Biomedicals 0204663
Additional Details : CAS : 7631-86-9 Gewicht : 2.50000kg
Spezifikation
2.5 kg | |
Silika | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
7631-86-9 |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Pulver | |
2 g/cm3 bei 20 °C |