missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kieselgel 36 bis 200 μm, 60 Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Für Chromatographie; chemische Synthese
39.54 CHF - 1070.60 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
---|---|
Typ | Silika |
Physikalische Form | Pulver |
MDL-Nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
Dichte | 2 g/cm3 bei 20 °C |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11393599
|
MP Biomedicals
0204662 |
500 g |
39.54 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11303609
|
MP Biomedicals
0204663 |
2.5 kg |
155.82 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11333609
|
MP Biomedicals
0204667 |
25 kg |
1070.60 CHF
25 Kilogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Pulver | |
2 g/cm3 bei 20 °C |
Silika | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
7631-86-9 |