missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SIAE Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1G5F7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
| Antigen | SIAE |
|---|---|
| Klon | 1G5F7 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16868475
|
Proteintech
66522-1-IG-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16858475
|
Proteintech
66522-1-IG-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
This gene encodes an enzyme which removes 9-O-acetylation modifications from sialic acids. Mutations in this gene are associated with susceptibility to autoimmune disease 6. Multiple transcript variants encoding different isoforms, found either in the cytosol or in the lysosome, have been found for this gene.Spezifikation
| SIAE | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CSE C, H Lse, LSE, SIAE, Sialate O acetylesterase, sialic acid acetylesterase, YSG2 | |
| Siae | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 1G5F7 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Rat, Porcine, Mouse | |
| P70665, P82450, Q9HAT2 | |
| 100521812, 22619, 363045, 54414 | |
| SIAE Fusion Protein Ag14624 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SIAE |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts