missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SIAE Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1G5F7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Proteintech 66522-1-IG-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This gene encodes an enzyme which removes 9-O-acetylation modifications from sialic acids. Mutations in this gene are associated with susceptibility to autoimmune disease 6. Multiple transcript variants encoding different isoforms, found either in the cytosol or in the lysosome, have been found for this gene.Spezifikation
| SIAE | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| P70665, P82450, Q9HAT2 | |
| Siae | |
| SIAE Fusion Protein Ag14624 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Porcine, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| 1G5F7 | |
| Unconjugated | |
| SIAE | |
| CSE C, H Lse, LSE, SIAE, Sialate O acetylesterase, sialic acid acetylesterase, YSG2 | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 100521812, 22619, 363045, 54414 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur