Learn More
Cole-Parmer™ SHP-400 Series Premium Digital Stirring Hotplate
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Aluminium
Keramik
Gehäusematerial:
Blaues pulverbeschichtetes Metall
Weißes pulverbeschichtetes Metall
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
- Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
- Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Specifications
Specifications
| Deckplattenmaterial | Aluminium |
| Spannung | 230 V |
| Enthält | (2) 25 mm PTFE-beschichtete Rührstäbe und Netzkabel mit Stecker |
| Gehäusematerial | Blaues pulverbeschichtetes Metall |
| Elektrische Anforderungen | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Reglertyp | Digital |
| Länge (angloamerikanisch) | 11,813 in. |
| Größe | 6 x 6 in. |
| Höhe (metrisch) | 9,3 cm |
| Temperatur (metrisch) | Umgebungstemperatur bis 325 °C |
| Show More |