Learn More
Trajan™ Ferrulen für Shimadzu Geräte
SilTite FingerTite ermöglicht eine einfache, leckagefreie Installation für Kapillarsäulen ohne Werkzeug
Marke: Trajan™ 0726564
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
- Verhindert Lecks
- Keine Kontamination
- Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
- Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Especificaciones
QP5000/5050 Standard-MS-Schnittstelle | |
450 °C | |
GC-MS | |
350 °C | |
0.5 mm |
0.019 Zoll | |
662 °F | |
15 % Graphit, 85 % Vespel Ferrulen, Säulengröße: QP5000-I Säulen mit 0,32 mm Innendurchmesser | |
Hülse |