Learn More
Trajan™ Ferrulen für Shimadzu Geräte
SilTite FingerTite ermöglicht eine einfache, leckagefreie Installation für Kapillarsäulen ohne Werkzeug
108.00 CHF - 127.00 CHF
Spezifikation
Typ Hülse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
15258913
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan™
073204
QP5000/5050 Standard-MS-Schnittstelle SilTite Metall für Säulen mit 0,10–0,25 mm Innendurchmesser, 2 Muttern im Lieferumfang enthalten
127.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15208923
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan™
073227
SGE; GC 14A, GC17A, GC2010 und GC2014 Detektor/Injektoren SilTite Metall, Erstmontage 10 Ferrulen, 2 Muttern; Säulengröße: Säulen mit 0,10–0,25 mm Innendurchmesser
113.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15278883
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan™
0726564
QP5000/5050 Standard-MS-Schnittstelle 15 % Graphit, 85 % Vespel Ferrulen, Säulengröße: QP5000-I Säulen mit 0,32 mm Innendurchmesser
108.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
  • Verhindert Lecks
  • Keine Kontamination
  • Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
  • Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Spezifikation
Hülse