missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan™ Ferrulen für Shimadzu Geräte
SilTite FingerTite ermöglicht eine einfache, leckagefreie Installation für Kapillarsäulen ohne Werkzeug
Marke: Trajan™ 073204
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
- Verhindert Lecks
- Keine Kontamination
- Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
- Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
QP5000/5050 Standard-MS-Schnittstelle | |
662 °F | |
SilTite Metall für Säulen mit 0,10–0,25 mm Innendurchmesser, 2 Muttern im Lieferumfang enthalten | |
Hülse |
450 °C | |
GC-MS | |
350 °C |