Learn More
Trajan™ Ferrulen für Shimadzu Geräte
SilTite FingerTite ermöglicht eine einfache, leckagefreie Installation für Kapillarsäulen ohne Werkzeug
Marke:  Trajan™ 073227
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15208923
  • 113.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
  • Verhindert Lecks
  • Keine Kontamination
  • Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
  • Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Spezifikation
SGE; GC 14A, GC17A, GC2010 und GC2014 Detektor/Injektoren
SilTite Metall, Erstmontage 10 Ferrulen, 2 Muttern; Säulengröße: Säulen mit 0,10–0,25 mm Innendurchmesser
Hülse