Learn More
Sheep anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy5.5, R&D Systems™
Artikelnummer. 18508980 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18508980 500 μg 500 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18508980 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB1206847PECY55
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Sheep Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE-Cyanine5.5
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Sheep
Immunogen Rat IgG whole molecule
Reinigungsverfahren Multi-step
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Isotype IgG
Produktlinie Novus