Learn More
SHB Antibody (SR1974), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
407.00 CHF - 540.00 CHF
Spezifikation
Antigen SHB
Klon SR1974
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18670785
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-22624-100ul
100 μg
540.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18602575
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-22624-50ul
50 μg
407.00 CHF
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SHB Monoclonal antibody specifically detects SHB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
SHB
Western Blot 1:500-1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
bA3J10.2, RP11-3J10.8, SH2 domain-containing adapter protein B, SHB (Src homology 2 domain containing) adaptor protein B, SHB adaptor protein (a Src homology 2 protein), Src homology 2 domain containing adaptor protein B
A synthesized peptide derived from human SHB (Uniprot #: Q15464)
Primary
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
SR1974
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Phospho Specific
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
6461
IgG
Affinity purified