missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHB Antibody (SR1974), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-22624-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SHB Monoclonal antibody specifically detects SHB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| SHB | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot | |
| SR1974 | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| bA3J10.2, RP11-3J10.8, SH2 domain-containing adapter protein B, SHB (Src homology 2 domain containing) adaptor protein B, SHB adaptor protein (a Src homology 2 protein), Src homology 2 domain containing adaptor protein B | |
| A synthesized peptide derived from human SHB (Uniprot #: Q15464) | |
| 50 μg | |
| Phospho Specific | |
| 6461 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur