Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human SH3BGRL3. Source: E.coli Amino Acid Sequence: MSGLRVYSTSVTGSREIKSQQS The SH3BGRL3 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The SH3BGRL3 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 83442 |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | SH3BGRL3 Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | SH3 domain binding glutamic acid-rich protein like 3, SH3 domain-binding glutamic acid-rich-like protein 3, SH3 domain-binding protein 1, SH3BGRL3-like protein, SH3BP-1, TIP-B1, TNF inhibitory protein |
| Gensymbol | SH3BGRL3 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Produkttyp | Recombinant Protein Antigen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.