Learn More
SH3BGR Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 21161-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16850775
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SH3BGR is a protein coding gene.
Spezifikation
Spezifikation
SH3BGR
Polyclonal
Unconjugated
SH3BGR
21 GARP, 21 glutamic acid rich protein, SH3BGR, SH3BGR protein
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
50795, 6450
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
0.54 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P55822, Q9WUZ7
Sh3bgr
SH3BGR Fusion Protein Ag14739
20 μL
Primary
Mouse, Human