Learn More
SH3BGR Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | SH3BGR |
---|---|
Konzentration | 0.54 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16850775
|
Proteintech
21161-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16840775
|
Proteintech
21161-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
SH3BGR is a protein coding gene.Spezifikation
SH3BGR | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P55822, Q9WUZ7 | |
50795, 6450 | |
SH3BGR Fusion Protein Ag14739 | |
Primary | |
-20°C | |
SH3BGR |
0.54 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
21 GARP, 21 glutamic acid rich protein, SH3BGR, SH3BGR protein | |
Sh3bgr | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |