Learn More
SH2D1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen SH2D1B
Konzentration 0.37 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839233
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11871-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829233
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11871-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SH2D1B plays a role in controlling signal transduction through at least four receptors, CD84, CD150, CD229 and CD244, expressed on the surface of professional antigen-presenting cells.
Spezifikation
Spezifikation
SH2D1B
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
O14796
117157, 26904, 501869
SH2D1B Fusion Protein Ag2454
Primary
-20°C
SH2D1B
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
EAT 2, EAT2, SH2 domain containing 1B, SH2D1B
Sh2d1b, Sh2d1b1
IgG
Antigen Affinity Chromatography