Learn More
Trajan™ SolGel-WAX™ GC Kapillarsäulen
Bestehend aus Polyethylenglycol in einer Sol-Gel-Matrix. Trajan Scientific and Medical™ SolGel-WAX™ ist eine robuste, hochtemperaturempfindliche polare WAX-Phase, die für hochaktive Verbindungen empfohlen wird.
Marke:  Trajan™ 054797
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12654955
  • 1250.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gebundenes Polyethylenglycol, ummantelt mit Synthetikglas (SolGel).
  • Ideal für Mischungen, die Alkohole, Ester, Aldehyde, Ketone oder Aromaten enthalten.
  • Die SolGel-Technologie erleichtert die Interaktion zwischen der Probe und der Phase, reduziert Säulenbluten und verbessert die thermische Stabilität.
  • Extrem stabil und inert
  • Die Säulen werden einzeln getestet, um die Qualität zu gewährleisten.
  • Ersatz für alle Wachssäulen, einschließlich Säure- oder Basenstabilisierung.
Spezifikation
Spezifikation
0,32 mm
Hochaktive Wirkstoffanalyse
30 °C bis 260/280 °C
30 m
Polyethylenglykol
0,5 μm
0,5 μm
Polar
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers