missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ SolGel-WAX™ GC Kapillarsäulen

Bestehend aus Polyethylenglycol in einer Sol-Gel-Matrix. Trajan Scientific and Medical™ SolGel-WAX™ ist eine robuste, hochtemperaturempfindliche polare WAX-Phase, die für hochaktive Verbindungen empfohlen wird.

720.00 CHF - 1250.00 CHF

Spezifikation

Temperaturbereich 30 °C bis 260/280 °C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Länge (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Länge (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10434015
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan™
054796
0,25 mm 0,25 μm 30 m 0,25 μm
720.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12654955
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan™
054797
0,32 mm 0,5 μm 30 m 0,5 μm
1250.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12935531
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan™
054792
0,32 mm 0,5 μm 60 m 0,5 μm
1245.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Gebundenes Polyethylenglycol, ummantelt mit Synthetikglas (SolGel).
  • Ideal für Mischungen, die Alkohole, Ester, Aldehyde, Ketone oder Aromaten enthalten.
  • Die SolGel-Technologie erleichtert die Interaktion zwischen der Probe und der Phase, reduziert Säulenbluten und verbessert die thermische Stabilität.
  • Extrem stabil und inert
  • Die Säulen werden einzeln getestet, um die Qualität zu gewährleisten.
  • Ersatz für alle Wachssäulen, einschließlich Säure- oder Basenstabilisierung.
Spezifikation

Spezifikation

30 °C bis 260/280 °C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications