Learn More
SGE™ SilTite™ FingerTite Ferrulensystem-Starterkits
Für Gaschromatographiesysteme
Marke:  SGE™ 073615
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15228963
  • 278.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SilTite FingerTite ist das Ferrulsystem der nächsten Generation für Gaschromatographie-Systeme, das eine einfache, leckfreie Installation für Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen ermöglicht. Jedes Starterkit enthält alle erforderlichen Teile für die Umwandlung eines GC-Systems (einen Injektor und einen Detektor) in das SilTite FingerTite System. Das System erfordert keine permanente Gerätemodifikation — das Umstellen auf herkömmliche Verbindungen kann schnell und einfach erfolgen.
  • Anwenderfreundlich
  • Zuverlässige Verbindung
  • Jedes Mal leckfrei
  • Entfernt Kontamination durch Vespel™- oder Graphitferrulen
  • Die Ferrulen müssen nach dem Temperaturwechsel nicht erneut angezogen werden
  • Reduzieren den Lufthintergrund
  • KEINE WERKZEUGE (FingerTite)
Spezifikation
Spezifikation
PerkinElmer INJ/ISQ Starterkit
0.53 mm Innendurchmesser Säulen