Learn More
SGE™ SilTite™ FingerTite Ferrulensystem-Starterkits
Für Gaschromatographiesysteme
153.00 CHF - 278.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15268943
|
SGE™
073610 |
Fingertite Shimadzu Agilent INJ/FID Starterkit | — |
270.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15218973
|
SGE™
073621 |
Fingertite Shimadzu 2010 INJ/MS Starterkit | — |
278.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10386458
|
SGE™
073612 |
Fingertite Shimadzu Agilent INJ/MS Starterkit | — |
270.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15288963
|
SGE™
073620 |
Fingertite Shimadzu 2010 INJ/FID Starterkit | — |
278.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15288943
|
SGE™
0736100 |
SilTite FingerTite Starterkit | 5 x Buchsenmuttern, 10 x 0.4 mm-Lochferrulen, 1 x Messwerkzeug |
153.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15238953
|
SGE™
0736105 |
SilTite FingerTite Starterkit | 5 x Buchsenmuttern, 10 x 0.5 mm-Lochferrulen, 1 x Messwerkzeug |
153.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15248953
|
SGE™
07361053 |
Agilent INJ/FID Starterkit | — |
270.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16632642
|
SGE™
073611 |
Agilent Kapillar-/FID-Starterkit | — |
265.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15228963
|
SGE™
073615 |
PerkinElmer INJ/ISQ Starterkit | — |
278.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15238963
|
SGE™
073616 |
Thermo INJ/DSQ/DSQII Starterkit | — |
278.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15248963
|
SGE™
073618 |
FingerTite Bruker (Varian)Injector/FID Starterkit | — |
278.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15278963
|
SGE™
073619 |
Varian/Bruker INJ/MS Starterkit | — |
278.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15228973
|
SGE™
073622 |
PerkinElmer INJ/FID Starterkit | — |
278.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15258973
|
SGE™
073623 |
PerkinElmer INJ/MS Starterkit | — |
278.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
SilTite FingerTite ist das Ferrulsystem der nächsten Generation für Gaschromatographie-Systeme, das eine einfache, leckfreie Installation für Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen ermöglicht. Jedes Starterkit enthält alle erforderlichen Teile für die Umwandlung eines GC-Systems (einen Injektor und einen Detektor) in das SilTite FingerTite System. Das System erfordert keine permanente Gerätemodifikation — das Umstellen auf herkömmliche Verbindungen kann schnell und einfach erfolgen.
- Anwenderfreundlich
- Zuverlässige Verbindung
- Jedes Mal leckfrei
- Entfernt Kontamination durch Vespel™- oder Graphitferrulen
- Die Ferrulen müssen nach dem Temperaturwechsel nicht erneut angezogen werden
- Reduzieren den Lufthintergrund
- KEINE WERKZEUGE (FingerTite)