Learn More
SGE™ SilTite™ Ferrule-Starterkits, SilTite-Ersatzmuttern und Basisdichtmittel
Speziell entwickeltes Ferrulen- und Mutternsystem, das speziell für Quarzglas-GC-Säulen und GC/MS-Systeme entwickelt wurde
Marke: SGE™ 073400
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit SGE SilTite Ferrulen-Starter-Kits
SilTite Muttern
- Nicht-Swagelok™-Muttern mit zwei Kerben an der Außenfläche
- Der Innenkonus der Mutter entspricht dem Winkel der Ferrule, wodurch ein gleichmäßiges Schließen der Ferrule um die gesamte Säule gewährleistet wird, was Undichtigkeiten vermeidet
- Die Ferrulen können leicht von der Mutter entfernt werden, während sie noch an der Kapillarsäule befestigt sind
- Wiederverwendbar
Spezifikation
SilTite Metallferrule | |
Injektor für Split-/splitlose Injektion | |
Einlassdichtung auf Goldbasis |
Kompatibel mit Agilent Injektoren für die Split-/splitlose Injektion | |
Metall | |
2/Packung |