Learn More
SGE™ SilTite™ Ferrule-Starterkits, SilTite-Ersatzmuttern und Basisdichtmittel
Speziell entwickeltes Ferrulen- und Mutternsystem, das speziell für Quarzglas-GC-Säulen und GC/MS-Systeme entwickelt wurde
115.00 CHF - 654.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SilTite Metallferrule |
---|---|
Material | Metall |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Injektor für Split-/splitlose Injektion |
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12694935
|
SGE™
073226 |
Metallmutter | 5/Packung | Wird für Injektoren für die Split-/splitlose Injektion verwendet |
115.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12614945
|
SGE™
073400 |
Einlassdichtung auf Goldbasis | 2/Packung | Kompatibel mit Agilent Injektoren für die Split-/splitlose Injektion |
127.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12700750
|
SGE™
073401 |
Dichtung auf Goldbasis am Einlass | 10/Packung | Kompatibel mit Agilent Split/Splitlosem Injektor |
654.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Zur Verwendung mit SGE SilTite Ferrulen-Starter-Kits
SilTite Muttern
- Nicht-Swagelok™-Muttern mit zwei Kerben an der Außenfläche
- Der Innenkonus der Mutter entspricht dem Winkel der Ferrule, wodurch ein gleichmäßiges Schließen der Ferrule um die gesamte Säule gewährleistet wird, was Undichtigkeiten vermeidet
- Die Ferrulen können leicht von der Mutter entfernt werden, während sie noch an der Kapillarsäule befestigt sind
- Wiederverwendbar
Spezifikation
SilTite Metallferrule | |
Metall | |
Injektor für Split-/splitlose Injektion |