Learn More
Trajan™ PEEKsil Schläuche
Mechanisch robuste, mit Polymer ummantelte Quarzglasschläuche. Trajan Scientific and Medical™ PEEKsil™ Schläuche können für die Versiegelung mit konventionellen Metall- oder Polymerferrulensystemen verwendet werden.
Brand: Trajan™ 0624252
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Description
- Robust – PEEK-Polymer-Außenschläuche und Quarzglas-Innenschläuche
- Glatte Wandoberfläche für hervorragende Durchflusseigenschaften
- Für die meisten organischen geeignet
- Inertheit – extrem geringe Absorptionseigenschaften
- Präzise ID
Specifications
Schläuche | |
0.05 mm | |
1.5 mm | |
100 cm |