Learn More
Trajan™ PEEKsil Schläuche
Mechanisch robuste, mit Polymer ummantelte Quarzglasschläuche. Trajan Scientific and Medical™ PEEKsil™ Schläuche können für die Versiegelung mit konventionellen Metall- oder Polymerferrulensystemen verwendet werden.
62.60 CHF - 112.00 CHF
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15238753
|
Trajan™
0624251 |
1.5 mm | 0.05 mm | 50 cm |
92.55 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15298773
|
Trajan™
0624350 |
1.5 mm | 0.175 mm | 500 cm |
62.60 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15248753
|
Trajan™
0624252 |
1.5 mm | 0.05 mm | 100 cm |
98.95 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15208783
|
Trajan™
0624351 |
0.175 mm | 0.175 mm | 50 cm |
92.55 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15218783
|
Trajan™
0624352 |
0.175 mm | 0.175 mm | 100 cm |
98.95 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15228783
|
Trajan™
0624353 |
1.5 mm | 0.175 mm | 200 cm |
112.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15228753
|
Trajan™
0624250 |
1.6 mm | 0.05 mm | 500 cm |
62.60 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15258753
|
Trajan™
0624253 |
1.5 mm | 0.05 mm | 200 cm |
112.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Robust – PEEK-Polymer-Außenschläuche und Quarzglas-Innenschläuche
- Glatte Wandoberfläche für hervorragende Durchflusseigenschaften
- Für die meisten organischen geeignet
- Inertheit – extrem geringe Absorptionseigenschaften
- Präzise ID
Spezifikation
Schläuche |