Learn More
Trajan™ Schottverbindung mit Glasauskleidung und Kontermutter
Edelstahlkonstruktion mit Glasbeschichtung. Anschlüsse der Stirnwand mit Kontermutter
Marke: Trajan™ 1236306
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Ermöglicht die Befestigung der Platte der Verbindung
- Für die Verwendung mit Quarzglas
- Geringes Totvolumen
- Hochtemperaturanwendungen
Spezifikation
Schottverschraubung | |
Keine Einschränkung | |
Edelstahl mit Glasbeschichtung | |
0.8 mm |