Learn More
Trajan™ Diamond Thermo RSH 100 μl-Spritzen für GC-Autosampler
Verbessert die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytenerholung.
Marke: Trajan™ 0355621
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Geringste Verschleppung durch die Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
- Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
23 G | |
0.24 mm | |
0.63 mm | |
2.24 Zoll | |
1 Packungen | |
57 mm | |
Diamond CTC PAL GC |
0.009 Zoll | |
0.024 Zoll | |
Gaschromatographie | |
Autosampler-Spritze | |
100 μl | |
Ultraglatt hydrophob, Konus |