Learn More
Trajan™ Diamond Thermo RSH 100 μl-Spritzen für GC-Autosampler
Verbessert die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytenerholung.
86.40 CHF - 103.00 CHF
Spezifikation
Kanülen-Gauge | 23 G |
---|---|
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.009 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.24 mm |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.024 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13127946
|
Trajan™
0355611 |
Mit ultraglatter hydrophiler Nadel |
93.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13157946
|
Trajan™
0355621 |
Mit ultraglatter hydrophober Nadel |
103.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13187946
|
Trajan™
0355631 |
Mit ultraglatter Nadel |
86.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Geringste Verschleppung durch die Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
- Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
23 G | |
0.24 mm | |
0.63 mm | |
2.24 Zoll | |
1 Packungen | |
Diamond CTC PAL GC |
0.009 Zoll | |
0.024 Zoll | |
Gaschromatographie | |
Autosampler-Spritze | |
100 μl |