Learn More
Trajan™ Diamond GC-Nadeln für manuelle 100 bis 500 μl-Spritzen
Das abnehmbare Nadeldesign sorgt dafür, dass die Überträgerwerte noch geringer sind als die besten erhältlichen Nadelspritzen mit fester Nadel. Trajan Scientific und Medical™ Diamond GC Nadeln für manuelle 100 bis 500 μl-Spritzen sind MS-kompatibel und wurden entwickelt, um die Empfindlichkeit Ihrer MS-Ergebnisse zu verbessern.
Marke:  Trajan™ 0355312
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15298583
  • 93.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verbessern die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse:
  • Geringste Verschleppung durch die Spritze
  • Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenerholung
  • Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Spezifikation
Mit ultraglatter hydrophiler Beschichtung
0.007 Zoll
0.2 mm
2 Zoll
Schräg
25 G
0.0196 Zoll
0.49 mm
GC-Nadel
Manuelle Spritze (100 bis 500 μl)