Learn More
Trajan™ Diamond GC-Nadeln für manuelle 100 bis 500 μl-Spritzen
Das abnehmbare Nadeldesign sorgt dafür, dass die Überträgerwerte noch geringer sind als die besten erhältlichen Nadelspritzen mit fester Nadel. Trajan Scientific und Medical™ Diamond GC Nadeln für manuelle 100 bis 500 μl-Spritzen sind MS-kompatibel und wurden entwickelt, um die Empfindlichkeit Ihrer MS-Ergebnisse zu verbessern.
86.40 CHF - 103.00 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 Zoll |
---|---|
Produkttyp | GC-Nadel |
Art der Kanülenspitze | Schräg |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Manuelle Spritze (100 bis 500 μl) |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Kanülen-Gauge | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Kanülen-Gauge | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15298583
|
Trajan™
0355312 |
0.2 mm | 0.49 mm | 25 G | Mit ultraglatter hydrophiler Beschichtung |
93.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13177916
|
Trajan™
0355313 |
0.32 mm | 0.6 mm | 23 G | Mit ultraglatter hydrophiler Beschichtung |
93.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13117926
|
Trajan™
0355323 |
0.32 mm | 0.6 mm | 23 G | Mit ultraglatter hydrophober Beschichtung |
103.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13107926
|
Trajan™
0355322 |
0.2 mm | 0.49 mm | 25 G | Mit ultraglatter hydrophober Beschichtung |
103.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13147926
|
Trajan™
0355332 |
0.2 mm | 0.49 mm | 25 G | Mit ultraglatter Beschichtung |
86.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13157926
|
Trajan™
0355333 |
0.32 mm | 0.6 mm | 23 G | Mit ultraglatter Beschichtung |
86.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Verbessern die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse:
- Geringste Verschleppung durch die Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenerholung
- Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
2 Zoll | |
GC-Nadel | |
Schräg | |
Manuelle Spritze (100 bis 500 μl) |