missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SFRS18 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18708302 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18708302 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18708302 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10079851AF700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SFRS18 Polyclonal antibody specifically detects SFRS18 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SFRS18
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias bA98I9.2, C6orf111, chromosome 6 open reading frame 111, DKFZp564B0769, FLJ14752, FLJ14992, FLJ90147, HSPC306, MGC104269, RP11-98I9.2, Serine/arginine-rich-splicing regulatory protein 130, serine-arginine-rich-splicing regulatory protein 130, Splicing factor, arginine/serine-rich 130, splicing factor, arginine/serine-rich 18, SR rich protein, SR-related protein, SR-rich protein, SRRP130, SRrp130FLJ14853
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 200 to 250 of human splicing factor, arginine/serine-rich 18 (splicing factor, arginine/serine-rich 130) using the numbering given in entry NP_056306.1 (GeneID 25957).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25957
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.