Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo Duo™ Multiparameter-Messgeräte für pH/Leitfähigkeit
Speichert bis zu 99 GLP-Aufzeichnungen für die mobile Messung von pH, mV, Leitfähigkeit, TDS, Salinität und spezifischen Widerstand. Das Mettler Toledo™ SevenGo Duo™ pro SG23 Feldkit kann im Feld und in der Produktionsumgebung eingesetzt werden. Das Gerät zeichnet sich durch eine große Anwenderfreundlichkeit und hervorragende Ergonomie aus.
Marke:  Mettler Toledo™ 51302603
Additional Details : Gewicht : 0.37000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10349834
  • 2490.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das SG23 SevenGo Duo™ pH-/mV-/Leitfähigkeitsmessgerät eignet sich am besten für parallele Routinemessungen im Dual-Channel-Modus. Darüber hinaus bietet es die Sicherheitsfunktion Intelligent Sensor Management (ISM™) eine hochentwickelte Sicherheitsfunktion, die automatisch den angeschlossenen Sensor erkennt und die aktuellsten Kalibrierungsdaten, die auf dem Sensorchip gespeichert sind, verwendet.
  • Strapazierfähiger Transportkoffer: Das uGo Gehäuse bietet eine sichere Aufbewahrung des Geräts, der Sensoren und des Zubehörs und verfügt über einen hermetisch abgedichteten Innenraum
  • Feldarbeit: Die Ein-Tasten-Funktionalität kombiniert Anwenderfreundlichkeit, Qualität und zuverlässige Messungen
  • Auf einen Blick: Das große Display zeigt alle relevanten Einstellungen an und hebt die wichtigsten Punkte hervor
  • Ein ergonomisches Meisterwerk: SevenGo Duo™ liegt in beiden Händen gut und die Knopfgrößen wurden entsprechend ihrer Bedeutung gewählt
  • Drehbarer Elektrodenclip: Der Clip kann auf der linken oder rechten Seite angebracht werden, um Messungen mit nur einer Hand durchzuführen
  • Staubschutz und Spritzwasserschutz: Das gesamte System ist für die ungünstigsten Bedingungen ausgestattet und entspricht der Schutzart IP-67 (Ingress Protection)
  • Komplettes Feld-Kit: Gerät, InLab-Sensoren mit ISM™,2 oder 5 m festes Kabel, Elektrodenclip, uGo Gehäuse und Kalibrierflaschen und -standards im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
± 0.01 %
±0,01
±0.5 °C
1.5 V
SevenGo Duo pH/Kond.-Messgerät SG23-FK5-Kit
LCD
0.10μS/cm bis 500 mS/cm
0 bis 14
0,00 bis 80,0 ppt
0,01
Geeignet für mobile Messungen sowohl im Feld als auch in der Produktionsumgebung
pH-Sensoreingänge: BNC, RCA/Cinch (beide IP67) Sensoreingang für die Leitfähigkeit: LTW 7-polig (IP67)
99 Messungen
4 AA-Batterien oder 1.3 V-NiMH-Akkus
5–85 % (nicht-kond.)
1
0.01 bis 0.1
±0.5 °C
0.1 °C
357 g (ohne Batterien)
± 1
±0.5 °C
±0.5 °C
3
Zweikanal
IP 67
−1999 bis 1999 mV
0,00 bis 100,0 MΩcm
0,01 mg/l bis 300 g/l
–5,0 °C bis +105 °C
InLab Expert Pro-ISM, InLab738-ISM (beide IP67, 5 m Kabel) und uGo
Chinese, Chinese (TW), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English (US), French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (BR), Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese
Gehäuse SG23-FK5
Feldforschungskit
0.01 bis 1
0.01 bis 0.1
0.01 bis 1
0° –40 °C
220 x 90 x 45 mm