Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo Duo™ Multiparameter-Messgeräte für pH/Leitfähigkeit
Speichert bis zu 99 GLP-Aufzeichnungen für die mobile Messung von pH, mV, Leitfähigkeit, TDS, Salinität und spezifischen Widerstand. Das Mettler Toledo™ SevenGo Duo™ pro SG23 Feldkit kann im Feld und in der Produktionsumgebung eingesetzt werden. Das Gerät zeichnet sich durch eine große Anwenderfreundlichkeit und hervorragende Ergonomie aus.
2395.00 CHF - 2490.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) | ± 0.01 % |
---|---|
Genauigkeit (mV) | ± 1 |
Genauigkeit (pH) | ±0,01 |
Genauigkeit (elektrischer Widerstand) | ±0.5 °C |
Genauigkeit (Salinität) | ±0.5 °C |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10014604
|
Mettler Toledo™
51302602 |
InLab Expert Pro-ISM, InLab738-ISM (beide IP67, 2 m Kabel) und uGo |
2395.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10349834
|
Mettler Toledo™
51302603 |
InLab Expert Pro-ISM, InLab738-ISM (beide IP67, 5 m Kabel) und uGo |
2490.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Das SG23 SevenGo Duo™ pH-/mV-/Leitfähigkeitsmessgerät eignet sich am besten für parallele Routinemessungen im Dual-Channel-Modus. Darüber hinaus bietet es die Sicherheitsfunktion Intelligent Sensor Management (ISM™) eine hochentwickelte Sicherheitsfunktion, die automatisch den angeschlossenen Sensor erkennt und die aktuellsten Kalibrierungsdaten, die auf dem Sensorchip gespeichert sind, verwendet.
- Strapazierfähiger Transportkoffer: Das uGo Gehäuse bietet eine sichere Aufbewahrung des Geräts, der Sensoren und des Zubehörs und verfügt über einen hermetisch abgedichteten Innenraum
- Feldarbeit: Die Ein-Tasten-Funktionalität kombiniert Anwenderfreundlichkeit, Qualität und zuverlässige Messungen
- Auf einen Blick: Das große Display zeigt alle relevanten Einstellungen an und hebt die wichtigsten Punkte hervor
- Ein ergonomisches Meisterwerk: SevenGo Duo™ liegt in beiden Händen gut und die Knopfgrößen wurden entsprechend ihrer Bedeutung gewählt
- Drehbarer Elektrodenclip: Der Clip kann auf der linken oder rechten Seite angebracht werden, um Messungen mit nur einer Hand durchzuführen
- Staubschutz und Spritzwasserschutz: Das gesamte System ist für die ungünstigsten Bedingungen ausgestattet und entspricht der Schutzart IP-67 (Ingress Protection)
- Komplettes Feld-Kit: Gerät, InLab-Sensoren mit ISM™,2 oder 5 m festes Kabel, Elektrodenclip, uGo Gehäuse und Kalibrierflaschen und -standards im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
± 0.01 % | |
±0,01 | |
±0.5 °C | |
1.5 V | |
Zweikanal | |
IP 67 | |
−1999 bis 1999 mV | |
0,00 bis 100,0 MΩcm | |
0,01 mg/l bis 300 g/l | |
–5,0 °C bis +105 °C | |
pH-Sensoreingänge: BNC, RCA/Cinch (beide IP67) Sensoreingang für die Leitfähigkeit: LTW 7-polig (IP67) | |
99 Messungen | |
Feldforschungskit | |
0.01 bis 1 | |
0.01 bis 0.1 | |
0.01 bis 1 | |
0° –40 °C | |
220 x 90 x 45 mm |
± 1 | |
±0.5 °C | |
±0.5 °C | |
3 | |
LCD | |
0.10μS/cm bis 500 mS/cm | |
0 bis 14 | |
0,00 bis 80,0 ppt | |
0,01 | |
Geeignet für mobile Messungen sowohl im Feld als auch in der Produktionsumgebung | |
Chinese, Chinese (TW), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English (US), French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (BR), Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese | |
4 AA-Batterien oder 1.3 V-NiMH-Akkus | |
5–85 % (nicht-kond.) | |
1 | |
0.01 bis 0.1 | |
±0.5 °C | |
0.1 °C | |
357 g (ohne Batterien) |