missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SERPINB10 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18448225 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18448225 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18448225 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP224382R

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SERPINB10 Polyclonal antibody specifically detects SERPINB10 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SERPINB10
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 550
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias bomapin, Peptidase inhibitor 10, PI-10, PI10protease inhibitor 10 (ovalbumin type, bomapin), serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 10, serpin B10, serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 10
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Reacts with residues 316-330 [SQSKADFSGMSSARN] of the human SERPINB10 protein.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5273
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.