missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Robu™ Zweiebenen-Filterscheiben Serie 16
Robu™ biplane Filterscheiben der Serie 16 sind präzise auf enge Toleranzen und ebene Flächen geschliffen, die unter bestimmten Einbaubedingungen erforderlich sein können.
70.40 CHF - 72.50 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16852836
|
Robu™
16303 |
30 mm |
70.40 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16882826
|
Robu™
16254 |
25 mm |
72.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- ISO 4793-80
- Ebene Oberflächen
- Zylindrischer Schliff
- Die Flächen werden präzise auf enge Toleranzen und ebene Oberflächen abgeschliffen, die unter bestimmten Installationsbedingungen erforderlich sein können
Spezifikation
Biplanar | |
Zylindrisch | |
Filterscheibe |