Learn More
Robu™ Zweiebenen-Filterscheiben Serie 16
Robu™ biplane Filterscheiben der Serie 16 sind präzise auf enge Toleranzen und ebene Flächen geschliffen, die unter bestimmten Einbaubedingungen erforderlich sein können.
Marke: Robu™ 16303
Additional Details : Gewicht : 0.04940kg
Beschreibung
- ISO 4793-80
- Ebene Oberflächen
- Zylindrischer Schliff
- Die Flächen werden präzise auf enge Toleranzen und ebene Oberflächen abgeschliffen, die unter bestimmten Installationsbedingungen erforderlich sein können
Spezifikation
Biplanar | |
Zylindrisch | |
Filterscheibe |
16 bis 40 μm | |
3 ± 0,2 mm | |
30 mm |