Learn More
Robu™ Filterscheiben Serie 15
Robu™ Filterscheiben der Serie 15 verfügen über eine einzigartige Porenstruktur, die sie flexibel und unglaublich vielseitig für eine Vielzahl von Anwendungen macht.
Marke: Robu™ 15102
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Oberflächen unbehandelt
- Zylindrischer Schliff
- Die Flächen sind druckgeformt und können Dickenabweichungen aufweisen
Spezifikation
Unbehandelte Oberfläche | |
40 bis 100 μm | |
2,8 ± 0,7 mm | |
10 mm |
Glas | |
Zylindrisch | |
Filterscheibe |